Merck
29557-U
CGA-580 Gas Cylinder Pressure Regulator
2-stage high purity, parameter 0-100 psi
Synonim(y):
Regulator ciśnienia (He, Ar, N2)
Wybierz wielkość
1 EA
2850,00 zł
2850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2850,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
2850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Opis ogólny
For use with helium, nitrogen, or argon gas cylinders.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What level of gas purity is this rated for? 99.9% as compared to 99.999%+, or something in between?
    1 answer
    1. This pressure regulator is suitable for "high purity" grade gases which have specifications of >99.998% absolute purity. Separate specialty pressure regulators are manufactured for use with "ultra-high purity" grade gases, which generally have specifications of >99.999% purity and maximum ppm concentration thresholds for individual gas impurities.
      Helpful?
  2. What is the outlet type and dimensions for the product 29557-U?
    1 answer
    1. The outlet fitting is a 1/8" male Swagelok, ready to use with copper or stainless steel tubing.