Merck
29536-U
Supelco
Graphsphere 2016
greener alternative
glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Wybierz wielkość
10 EA
4990,00 zł
4990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
4990,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
4990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
glass TD tube
Poziom jakości
opis
Sealed with TDS³ Storage Container
linia produktu
Graphsphere
Właściwości
fritted
preconditioned
opakowanie
pkg of 10 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matryca
carbon molecular sieve (CMS)
przydatność
suitable for (An alternative to Tenax TA)
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
Informacje prawne
Graphsphere is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)