Kluczowe dokumenty
29755-U
Graphsphere™ 2016
glass TD tube, O.D. × L 1/4 × 3 1/2, fritted, Sealed with Brass Endcaps, preconditioned, pkg of 10 ea
Wybierz wielkość
6010,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
6010,00 zł
Polecane produkty
Materiały
glass TD tube
opis
For use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments, PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Właściwości
fritted
preconditioned
opakowanie
pkg of 10 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
śr. zewn. × dł.
1/4 × 3 1/2
Matryca
Carboxen® 1016 carbon molecular sieve (CMS)
przydatność
suitable for (An Alternative to Tenax TA)
Zastosowanie
environmental
industrial hygiene
kategoria ekologicznej alternatywy
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)