Kluczowe dokumenty
29146-U
Supelco
Snap Seal vials, Convenience Pack, unassembled, pk of 100
volume 2 mL, amber glass vial, PTFE/silicone/PTFE septum
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
PTFE/silicone/PTFE septum
amber glass vial
black polypropylene cap
opis
unassembled
Właściwości
closure type black polypropylene snap cap
closure type snap seal vial
large opening, (6 mm)
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
śr. korka
11 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 11 mm
Przydatność
Kompatybilność z autosamplerem:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Informacje prawne
Snap Seal is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)