29884-U
SLB®-IL111i Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
Poziom jakości
Parametry
50-260 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
313
df
0.20 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
60 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
Non-bonded; 1,5-di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
Zastosowanie
food and beverages
typ kolumny
capillary extremely polar
Powiązane kategorie
Opis ogólny
USP Code: None
Phase: Non-bonded; 1,5-di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Temp. Limits: 50 °C to 260 °C (isothermal or programmed)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.