10471
Carboxen® Adsorbent
matrix Carboxen® 1003, 40-60 mesh, bottle of 10 g
Wybierz wielkość
2820,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2820,00 zł
Polecane produkty
linia produktu
Carboxen®
Formularz
powder
opakowanie
bottle of 10 g
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
~1000 m2/g
Matryca
Carboxen® 1003
grupa aktywna macierzy
carbon
wielkość cząstki
40-60 mesh
wielkość porów
~0.26 cm3/g mesoporosity
~0.28 cm3/g macroporosity
~0.38 cm3/g microporosity
~5-8 Å pore diameter
gęstość
~0.49 g/mL (free fall density)
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Spherical
- Hard (ball pan hardness >98%)
- Stable up to 400°C
- High purity
- Easy to pack
- Stable over entire pH range
- Do not create backpressure
- High osmotic shock stability
- Tapered pore sizing (from macro- to meso- to micro-)
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.
Syntetyczne węgle CMS oferują adsorbenty dostosowane do konkretnych zastosowań.