Kluczowe dokumenty
28411-U
Supelco
6.35 mm/6.35 mm Union
PTFE, pk of 3
Wybierz wielkość
3 EA
817,00 zł
817,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 EA
817,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
817,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Materiały
PTFE
opis
for connecting glass dioxin columns and reversible tubes with 6.35 mm stem O.D.
opakowanie
pk of 3
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)