Merck
29752-U
Supelco
Carbotrap® 349 Thermal Desorption Tube
greener alternative
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
Synonim(y):
Carbotrap® 349
Wybierz wielkość
1 PKG
5590,00 zł
5590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
5590,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
5590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Carbotrap® 349,
sustainability
Greener Alternative Product
Poziom jakości
kompatybilność
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Rurki do desorpcji termicznej są wielokrotnego użytku co najmniej 50 do 100 razy i zmniejszają zużycie akcesoriów, takich jak fiolki transferowe, zakrętki i końcówki pipet, co jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów". Ponadto rurki te eliminują użycie toksycznych rozpuszczalników, takich jak CS2, do ekstrakcji interesujących nas lotnych związków organicznych, a tym samym są zgodne z zasadą "Bezpieczniejsze rozpuszczalniki i środki pomocnicze". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Informacje prawne
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Ghittori et al.
Giornale italiano di medicina del lavoro, 10(4-5), 201-205 (1988-07-01)
A laboratory study, using generated atmosphere containing 0.14/23.3 mg/m3 of Benzene, was conducted to adapt an existing industrial hygiene monitoring method for measuring low concentrations of Benzene. This method was developed to determine concentrations of Benzene in the ambient air
Florian Gahleitner et al.
Bioanalysis, 5(18), 2239-2247 (2013-09-24)
In-community non-invasive identification of asthma-specific volatile organic compounds (VOCs) in exhaled breath presents opportunities to characterize phenotypes, and monitor disease state and therapies. The feasibility of breath sampling with children and the preliminary identification of childhood asthma markers were studied.
S Ghittori et al.
Journal of toxicology and environmental health, 38(3), 233-243 (1993-03-01)
Benzene concentrations in urine samples (Cu, ng/L) from 110 workers exposed to benzene in chemical plants and gasoline pumps were determined by injecting urine supernate into a gas chromatograph. The urine was saturated with anhydrous N2SO4 to facilitate the passage
M L Fiorentino et al.
La Medicina del lavoro, 81(2), 107-118 (1990-03-01)
Benzene is a widely diffuse solvent (atmosphere, cigarette smoke, some foods); in the industrial environment benzene is currently present at concentrations of ppm. A valid method of biological monitoring that is easy to perform is needed for assessing occupational and
Gary Strobel et al.
Biotechnology letters, 35(4), 539-552 (2012-12-19)
The construction and testing of a unique instrument, the Paleobiosphere, which mimics some of the conditions of the ancient earth, is described. The instrument provides an experimental testing system for determining if certain microbes, when provided an adequate environment, can