Kluczowe dokumenty
28405-U
Supelco
Syringe Luer Adapter
I.D. 10 mm, pk of 3
Wybierz wielkość
3 EA
461,00 zł
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 EA
461,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
opis
for processing Dual-Layer Carbon Reversible Tubes using a glass luer syringe
opakowanie
pk of 3
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
śr. wewn.
10 mm
Zastosowanie
food and beverages
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)