Kluczowe dokumenty
28387-U
Equity-1701 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm
Wybierz wielkość
3690,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3690,00 zł
Polecane produkty
Materiały
fused silica
agency
EPA 552,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,8082
meets requirements for USP G46
Parametry
≤25-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
80
df
1.00 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.32 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane) phase
Zastosowanie
agriculture
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
typ kolumny
capillary intermediate polar
Powiązane kategorie
Opis ogólny
USP Code: This column meets G46 requirements
Phase:
- Bonded
- Poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 280 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 260 °C (isothermal or programmed)
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?