Kluczowe dokumenty
27101
Supelco
Septa, PTFE/red rubber, pkg 100
PTFE/red rubber septum, seal diam. 11 mm, pkg of 100 ea, for use with 2mL-2.5mL standard opening crimp top vials
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
PTFE septum face
PTFE/red rubber
PTFE/red rubber septum
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn.
11 mm
uszczelka śr.
11 mm
kompatybilność
for use with 2mL-2.5mL standard opening crimp top vials
Opis ogólny
Septa są wybierane w oparciu o właściwości chemiczne próbki i temperaturę, w której fiolka będzie poddawana analizie. Septa PTFE/gumowe są używane z większością rozpuszczalników organicznych. Nie wolno ich używać z substancjami aromatycznymi, dwusiarczkami węgla, rozpuszczalnikami chlorowanymi i węglowodorami.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)