Przejdź do
24702
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
volume 0.25 mL, clear glass (shell style), O.D. × H 5 mm × 31 mm, pkg of 1000 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
988,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121806
NACRES:
NB.43
988,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear glass (shell style)
packaging
pkg of 1000 ea
O.D. × H
5 mm × 31 mm
volume
0.25 mL
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
General description
Vial inserts basically permit the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
247052470824707
description
volume 0.25 mL, clear glass (shell style), O.D. × H 5 mm × 31 mm, pkg of 1000 ea
description
volume 0.15 mL, conical clear glass (with polyflange), O.D. × H 5 mm × 29 mm, pkg of 100 ea
description
volume 0.15 mL, conical polypropylene (with bottom spring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
description
volume 0.15 mL, conical clear glass (with bottom spring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
volume
0.25 mL
volume
0.15 mL
volume
0.15 mL
volume
0.15 mL
material
clear glass (shell style)
material
conical clear glass (with polyflange)
material
conical polypropylene (with bottom spring)
material
conical clear glass (with bottom spring)
compatibility
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
compatibility
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
compatibility
-
compatibility
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
5 mm × 31 mm
O.D. × H
5 mm × 29 mm
O.D. × H
5 mm × 30 mm
O.D. × H
5 mm × 30 mm
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)