Przejdź do
27032
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 4 mL, amber glass vial, thread for 13-425, pkg of 1000 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
amber glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
15 mm × 45 mm × 8 mm
volume
4 mL
fitting
thread for 13-425
application(s)
general analytical
Application
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2703185498627114
description
volume 4 mL, amber glass vial, thread for 13-425, pkg of 1000 ea
description
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, pkg of 1000 ea
description
volume 4 mL, amber glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
description
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm
volume
4 mL
volume
4 mL
volume
4 mL
volume
4 mL
fitting
thread for 13-425
fitting
thread for 13-425
fitting
thread for 13-425
fitting
thread for 13-425
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial, deactivation Silanized
material
amber glass vial
material
clear glass vial
material
amber glass vial
material
clear glass vial
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
O.D. × H × I.D.
15 mm × 45 mm × 8 mm
O.D. × H × I.D.
15 mm × 45 mm × 8 mm
O.D. × H × I.D.
14.75 mm × 45 mm × 8 mm
O.D. × H × I.D.
15 mm × 45 mm × 8 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)