Kluczowe dokumenty
27061
Supelco
Vials, crimp top, silane-treated
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, large opening, (6 mm), deactivation, Silanized, pkg of 1000 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
clear glass vial
opis
silanized glass
Właściwości
closure type crimp top vial
deactivation Silanized
large opening, (6 mm)
opakowanie
pkg of 1000 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 11 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)