Kluczowe dokumenty
27560-U
Supelco
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
clear cap, PTFE/silicone/PTFE septum, pkg of 1000 ea
Wybierz wielkość
1000 EA
2900,00 zł
2900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 EA
2900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
2900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PTFE/silicone/PTFE septum
clear cap
Właściwości
closure type clear polypropylene hole cap
opakowanie
pkg of 1000 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Opis ogólny
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)