Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
48 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1890,00 zł 1417,50 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
SB.54
1417,50 zł
Cena katalogowa1890,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 48 ea
I.D.
0.5 mm
compatibility
0.32 mm Column I.D.
General description
CapSeal Bullet™ ferrules consist of a graphite material captured in an aluminum base. This unique design keeps the ferrule from adhering to the fitting, making it easy to remove. Eliminate the headache of digging out a stuck ferrule and risking damage to your fitting.
Characteristics: Seals at 1/8 turn past finger tight. Reusable. A special end taper reduces graphite extrusion into fitting.
Material Composition: graphite in an aluminum base
Maximum Temperature: 450 °C
Characteristics: Seals at 1/8 turn past finger tight. Reusable. A special end taper reduces graphite extrusion into fitting.
Material Composition: graphite in an aluminum base
Maximum Temperature: 450 °C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| I.D. 0.5 mm | I.D. 0.8 mm | I.D. 0.8 mm | I.D. 0.5 mm |
| packaging pkg of 48 ea | packaging pkg of 12 ea | packaging pkg of 48 ea | packaging pkg of 12 ea |
| compatibility 0.32 mm Column I.D. | compatibility 0.53 mm Column I.D. | compatibility 0.53 mm Column I.D. | compatibility 0.32 mm Column I.D. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CapSeal Bullet Capillary Ferrule, General Purpose
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?