Kluczowe dokumenty
24884
Supelco
Septa, Barrier, pkg 100
aluminum/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
barrier (silicone bonded to aluminum)
opis
aluminum/silicone
septum type: Barrier
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
250 °C temp. limit
śr. zewn.
13 mm
śr. × grubość
13 mm × 0.060 in.
kompatybilność
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)