Kluczowe dokumenty
24867
Supelco
Tube Holder for PAS-500 Pump
for use with 6mm sorbent tube
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
metody
active air sampling: suitable
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with 6mm sorbent tube
Opis ogólny
Uchwyt rurki do pompki PAS-500 na rurki z sorbentem 6 mm jest używany jako akcesorium do mikropróbnika powietrza PAS-500 używanego do monitorowania powietrza.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)