Przejdź do
24869
Tube Holder for PAS-500 Pump
for use with detector tube
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
214,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104008
NACRES:
NB.21
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
active air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for use with detector tube
General description
Tube Holder for PAS-500 Pump for detector tube are used as accessories for PAS-500 micro air sampler used in air monitoring.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
24635
description
for use with detector tube
description
for use with Model 1060
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
whole air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for use with detector tube
compatibility
for use with Model 1060
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)