Kluczowe dokumenty
24622-U
Supelco
Vacuum Sampling Pumps
Synonim(y):
Air Sampling Pumps
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
opis
Not UL listed; Not EX rated
metody
whole air sampling: suitable
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with Single 1-2 Liter Bags
Opis ogólny
Ładowarka akumulatora nie jest dołączona do części o numerze 24622-U. Część o numerze 24643 należy zamówić osobno.
Vacuum Sampling Pumps to terenowa pompa do pobierania próbek, stosowana w próbnikach aktywnych i próbnikach całego powietrza.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)