Kluczowe dokumenty
23986
Headspace/Soil-Gas Syringe
10MDR-HSV, volume 10 mL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Synonim(y):
SYRINGE SGE 10MAX-SV
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
bevel tip needle
glass syringe
rozmiar igły
23 ga
Właściwości
syringe supplied with needle and probe
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 008975
igła dł. × śr. zewn.
50 mm × 0.63 mm
pojemność
10 mL
Opis ogólny
  • Fitted with valve and special Luer probe with side hole
  • Needle valve in hub allows gas sample to be stored in syringe during transfer to lab
  • Recommended for soil headspace extraction
  • Probe is removable and replaced with needle during injection in GC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)