Merck
23318-U
Supelco
Gold-Plated Inlet Seal (Straight Design)
pkg of 2 ea
Wybierz wielkość
2 EA
561,00 zł
561,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
561,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
561,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
stainless steel (gold-plated)
opakowanie
pkg of 2 ea
Opis ogólny
The inlet seal on an Agilent GC must be regularly changed to prevent sample adsorption due to accumulation of sample residue and/or septum fragments. Supelco manufactures replacement inlet seals using a high quality stainless steel plated with pure gold to insure inertness. No brighteners are used in the plating process. This straight design seal is suitable for applications with low split flows (<200 mL/min.). Each pack includes one washer for each seal.
Zastosowanie
Gold-plated inlet seal may be used in the GC injection port for thermal desorption-gas chromatography/mass spectrometry (TD-GC/MS), where residual accumulation was noticed resulting in analyte adsorption and elevating signal background. Hence, replacing the gold-plated seal in regular intervals decreased the interference.[1]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Precautions for in-injection port thermal desorption-gas chromatography/mass spectrometry (TD-GC/MS) as applied to aerosol filter samples.
Ho, Steven Sai Hang, et al.
Atmospheric Environment, 45, 1491-1496 (2011)
Produkty
Pistachios 45% fat complicates pesticide analysis. But Z-Sep+ sorbent cleanup after QuEChERS extraction can reduce background for reliable results.
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California by LC-MS/MS and GC-MS/MS Using Ascentis® Express Biphenyl and SLB®-5ms Columns
Protokoły
Ryzyko zanieczyszczenia papryki WWA ze względu na narażenie środowiska podkreśla obawy związane z bezpieczeństwem żywności.
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.