Przejdź do
23231
Amber storage bottles
volume 240 mL, O.D. × H 61 mm × 143 mm, thread for 24-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Synonim(y):
SCREW-CAP AMBER SEPTUM BOTTLE 240ML PK12
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
12 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
242,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
242,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE septum face, PTFE/silicone septum, amber glass bottle, black phenolic hole cap
feature
closure type screw top bottle, pre-assembled
packaging
pkg of 12 ea
O.D. × H
61 mm × 143 mm
septum diam. × total thickness × PTFE thickness
22 mm × 100 mil × 1 mil
volume
240 mL
fitting
thread for 24-400
General description
Storage bottles are generally used to store stock solutions and other chemicals. Amber bottles are used to avoid oxidative changes in photosensitive chemicals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
23234Z190047CLS431531
description
volume 240 mL, O.D. × H 61 mm × 143 mm, thread for 24-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
description
volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread for 22-400, bottle only, pkg of 12 ea
description
capacity 1000 mL, PTFE cap liner
description
square clear PET, sterile, capacity 250 mL, screw cap, case of 24
fitting
thread for 24-400
fitting
thread for 22-400
fitting
-
fitting
45
feature
closure type screw top bottle, pre-assembled
feature
closure type screw top bottle
feature
with cap
feature
graduations, cap
volume
240 mL
volume
120 mL
volume
-
volume
-
material
PTFE septum face, PTFE/silicone septum, amber glass bottle, black phenolic hole cap
material
amber glass bottle
material
PTFE cap liner, phenolic cap, soda-lime glass bottle, round bottle
material
wide-mouth bottle, PET bottle, screw cap, square clear PET
septum diam. × total thickness × PTFE thickness
22 mm × 100 mil × 1 mil
septum diam. × total thickness × PTFE thickness
-
septum diam. × total thickness × PTFE thickness
-
septum diam. × total thickness × PTFE thickness
-
O.D. × H
61 mm × 143 mm
O.D. × H
49 mm × 114 mm
O.D. × H
-
O.D. × H
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amber storage bottles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)