Kluczowe dokumenty
22724
Supelco
Needle Sparge Glassware
size 5 mL × 6 in., Tekmar® 14-2052-024
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
opis
one-piece design
producent / nazwa handlowa
Tekmar® 14-2052-024
otwór
1/2 in.
rozmiar
5 mL × 6 in.
Zastosowanie
industrial hygiene
kompatybilność
for use with Tekmar® LSC-2, LSC-3, 4000, and ALS Concentrators
Informacje prawne
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reprint of: Enantiomeric separation of functionalized ethano-bridged Troger bases using macrocyclic cyclofructan and cyclodextrin chiral selectors in high-performance liquid chromatography and capillary electrophoresis with application of principal component analysis
Weatherly, Choyce A., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 968, 40-48 (2014)