Merck
22590-U
Supelco
Supeltex M-2 Double-Tapered Ferrule
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm to like I.D. column, pkg of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
Właściwości
ferrule type double-tapered
opakowanie
pkg of 2 ea
metody
gas chromatography (GC): suitable
śr. wewn.
0.8 mm
kompatybilność
0.53 mm to like I.D. column
Opis ogólny
  • Max. Temp.: 350 °C
  • Composition: DuPont VESPEL SP-1 (100% polyimide)
  • Characteristics: High reusability.
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)