Przejdź do
1.12363
Płytki HPTLC, żel krzemionkowy 60 WR F₂₅₄s AMD bardzo cienki
pkg of 25 plates, plate L × W 20 mm × 10 cm, according to DIN 38407-F11, glass support
Synonim(y):
Żel krzemionkowy 60 WR Płytki HPTLC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3040,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
3040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
agency
according to DIN 38407-F11
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
100 μm
plate L × W
20 mm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Płytki szklane 20 x 10 cm dla AMD zgodnie z DIN 38407-F11
Płytki HPTLC AMD z bardzo cienką warstwą o grubości zaledwie 100 µm zostały opracowane specjalnie do jeszcze bardziej wymagających zastosowań, takich jak zautomatyzowane wielokrotne rozwijanie (AMD). Łączą w sobie wielokrotne rozwijanie płytki w tym samym kierunku i powtarzalną elucję gradientową. Rozwijanie AMD zapewnia niezwykle wąskie pasma, umożliwiając pełną rozdzielczość do 40 składników na odległości 60 mm. WR oznacza: czysty sorbent krzemionkowy i stabilny wobec wody jako fazy ruchomej.
Analysis Note
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 5 - 7 µm
Grubość warstwy: 70 - 120 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 35 µm
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)