Kluczowe dokumenty
22495-U
Supeltex M-4 Packed Column Ferrule, 1/16 in. Column O.D.
I.D. 1/16 in., 1/16 in. O.D. column, pkg of 10 ea
Wybierz wielkość
356,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
356,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 10 ea
maksymalna temperatura
450 °C
śr. wewn.
1/16 in.
kompatybilność
1/16 in. O.D. column
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Characteristics: Seals at one-quarter turn past fingertight. Maximum sealing surface contact, reduced risk of column contamination at installation.
Material Composition: flexible graphite
Maximum Temperature: 450 °C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)