Merck
22445-U
Supelco
Supelpure HC Hydrocarbon Trap
volume 120 cc, 1/8 in. fitting
Synonim(y):
Pułapka oczyszczania gazu, węglowodory
Wybierz wielkość
1 EA
781,00 zł
781,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
781,00 zł
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
781,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pojemność
120 cc
dopasowywanie
1/8 in. fitting
Opis ogólny
Activated charcoal adsorbs hydrocarbons and other contaminants from carrier gases, air, and hydrogen. Operates efficiently for approximately six months when total hydrocarbons in the incoming gas average 10 ppm.
Dimensions:
  • 120 cc Trap: 111/8in. (28.2 cm) long x 13/8 in. (35 mm) diameter
  • 750 cc Trap: 161/2 in. (41.9 cm) long x 25/16in. (59 mm) diameter
  • S-Trap: 71/2 in. (19 cm) long x 59/16 in. (14.1 cm) wide x 1/2 in. (13 mm) diameter [total bed length = 193/4 in. (50.2 cm); the extended bed length ensures prolonged contact between the gas and the adsorbent and provides greater working capacity]
Hydrocarbon traps are basically suitable in GC for carrier gas purification, as the name suggests they are primarily used for trapping hydrocarbons. Some hydrocarbon traps, like the Supelpure HC Hydrocarbon Trap, contain a carbon molecular sieve that also restricts the elution of moisture and oxygen. Surges of moisture and oxygen that enter the gas line during the installation of a new gas cylinder enter the Supelpure HC Hydrocarbon Trap and are released slowly, diluted by the clean carrier gas from the new cylinder. It particularly removes C3 and other higher hydrocarbons.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)