Przejdź do
76067
TOC standard
according to ISO/CEN EN1484, 1000 mg/L±25 mg/L (Potassium Phthalate Monobasic), stabilized with 100 ppm ZnSO4
Synonim(y):
Total Organic Carbon Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
605,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
951,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
605,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
analytical standard
agency
according to ISO/CEN EN1484
quality
stabilized
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
1000 mg/L±25 mg/L (Potassium Phthalate Monobasic)
technique(s)
TOC: suitable
suitability
in accordance for application
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
General description
Totalorganic carbon (TOC) is a measure of the total amount of carbon in an organiccompound. It is a critical parameter to evaluate the water quality for possibleorganic contamination.
Application
This analytical standard is intended for the calibration and validation of analytical instruments used to measure the total organic carbon (TOC) of drinking water, groundwater, surface water, seawater, and wastewater in accordance with ISO/CEN EN1484.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
TOC100TOC100076319
format
single component solution
format
matrix material
format
matrix material
format
single component solution
technique(s)
TOC: suitable
technique(s)
TOC: suitable
technique(s)
TOC: suitable
technique(s)
TOC: suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
analytical standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
agency
according to ISO/CEN EN1484
agency
-
agency
-
agency
according to ISO/CEN EN1484
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TOC standard
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
76067-500ML-F04061832917986
76067-250ML-F04061832917979
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?