Przejdź do
24448
Supelcarb HC Hydrocarbon Trap
volume 120 cc, 1/8 in. fitting
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.54
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
volume
120 cc
fitting
1/8 in. fitting
application(s)
PFAS testing
General description
Hydrocarbon traps are basically used in GC for carrier gas purification, as the name suggests they are primarily used for trapping hydrocarbons. Supelcarb HC Hydrocarbon Trap removes organics from carrier gases, air, and hydrogen. This adsorbent has twice the trapping ability of activated charcoal.
Supelcarb adsorbent has the greatest trapping ability of hydrocarbons per gram of adsorbent (twice that of activated charcoal). Simply stated, Supelcarb HC hydrocarbon traps are the best trap available for removing hydrocarbons and other organics from carrier, fuel, air, and other gas streams.
Dimensions:
  • 120 cc Trap: 111/8in. (28.2 cm) long x 13/8 in. (35 mm) diameter
  • 750 cc Trap: 161/2 in. (41.9 cm) long x 25/16in. (59 mm) diameter
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
244492451824519
description
volume 120 cc, 1/8 in. fitting
description
volume 120 cc, 1/4 in. fitting
description
volume 750 cc, 1/4 in. fitting
description
volume 750 cc, 1/2 in. fitting
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
volume
120 cc
volume
120 cc
volume
750 cc
volume
750 cc
fitting
1/8 in. fitting
fitting
1/4 in. fitting
fitting
1/4 in. fitting
fitting
1/2 in. fitting
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
PFAS testing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
EPA1633
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supelcarb HC Hydrocarbon Trap
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1313-99-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)