Kluczowe dokumenty
22350-U
Chart Paper for Recorder
chart type, blank roll
Wybierz wielkość
1 EA
445,00 zł
445,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
445,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
445,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Właściwości
chart type blank roll
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Agilent/HP 5181-1219 (OEM)
kompatybilność
for use with Agilent/HP 3394, 3395, or 3396
Zastosowanie
Sygnał analogowy z chromatografu może być podłączony do rejestratora z prędkością papieru wykresowego 5 min/in. podczas analizy w celu pomiaru stężenia glutetimidu w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF) przy użyciu chromatografii gazowej.[1]
Inne uwagi
Equivalent to Manufacturer′s Chart No. 5181-1219.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Comparison of glutethimide concentration in the serum and cerebrospinal fluid of humans in drug overdose.
M Gold et al.
Clinical chemistry, 19(10), 1158-1161 (1973-10-01)
A.V.Bakshi U.A.Bakshi
Electronic Measurements & Instrumentation (2008)
John Kenkel
Analytical Chemistry for Technicians , 366-366 (1994)