22271
Valco® Precision Sampling Syringe, Series A-2, Removable needle
volume 250 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Synonim(y):
SYRINGE,PS-A-2,250UL
Wybierz wielkość
575,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
575,00 zł
Polecane produkty
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
opis
Series A-2
Właściwości
removable needle Series A2
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
VICI 050031
igła dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
pojemność
250 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Push-button valve - allows instantaneous injection
- Smaller volumes - great for small volatile samples
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.