Kluczowe dokumenty
21740-U
Precision Sampling syringe needles
volume 50-500 mL, for use with VICI Magnum Series, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.0 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
Synonim(y):
REPLACEMENT TAPER NEEDLE 20 GA X 2" 3/PK
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.03
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
opis
Magnum Series
opakowanie
pkg of 3 ea
producent / nazwa handlowa
VICI 953050
igła dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
2.0 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
pojemność
50-500 mL
kompatybilność
for use with VICI Magnum Series
Opis ogólny
Supelco oferuje najpopularniejsze strzykawki do precyzyjnego pobierania próbek VICI firmy Valco. Strzykawki te mają szerokie zastosowanie zarówno do gazów, jak i cieczy. Opcja zwiększania ciśnienia jest cenna w przypadku transportu i przechowywania próbek lotnych.
  • Idealne do pobierania, analizy śladowej i koncentracji próbek zanieczyszczeń środowiskowych.
  • W strzykawce zastosowano igłę o niskiej objętości martwej.
  • Zawór obrotowy umożliwia pobieranie próbek na miejscu do późniejszej analizy.
  • Dodatnia wyporność trwałego uszczelnienia tłoka z PTFE pozwala na stosowanie w różnych późniejszych procedurach obejmujących ekstrakcję lub zatężanie składników śladowych.
Standardowym zakończeniem jest gwint wewnętrzny (1/4-28), który akceptuje różne złącza lub adaptery Cheminert. Specjalnie uformowane uszczelki umożliwiają szczelne działanie do 30 psi (około 2 atmosfer).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)