20724AST
Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
TM=["CYCLOBOND"] I 2000 DMP Chiral HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
product name
Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
linia produktu
Astec®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Astec®
Parametry
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
macierz
silica particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
cyclodextrin, beta- phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
3.5-7
metoda separacji
chiral
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Bonded phase: 3,5-Dimethylphenyl carbamate modified β-cyclodextrin
Informacje prawne
Zastosowanie
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCPokaż więcejNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.