Merck
2051701
Supelco
Inlet Liner, Direct Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
opakowanie
pkg of 1 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
78.5 mm × 6.3 mm × 1.5 mm
Opis ogólny
Wkładka wlotowa jest ważną częścią portu wtrysku. Głównymi funkcjami wkładki wlotowej jest ograniczenie degradacji próbki i poprawa parowania wraz z prawidłowym ustawieniem igły strzykawki. Niewłaściwy wybór wkładki może mieć znaczący wpływ na chromatogram. Podstawowe problemy związane z niewłaściwym wyborem wkładki obejmują wyższy potencjał ogonowania piku i dyskryminacji masowej. Zaleca się, aby objętość wkładki wlotowej była większa niż ilość próbki wstrzykiwanej strzykawką, aby uniknąć reakcji z próbką.[1] Wkładka portu wtryskiwacza jest odpowiednia do wykonania połączenia między wprowadzeniem próbki a kolumną GC. Typ bezpośredni ma wąski otwór, który utrzymuje wysoką prędkość liniową przez port wtrysku, aby zmniejszyć poszerzenie pasma i przenieść wszystkie próbki do kolumny.
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
  • Fits Finnigan (9001GCQ)
  • Fits Varian (CP-1177 Injector)
Zastosowanie
Wkładka wlotowa typu bezpośredniego może być używana do wstrzykiwania próbek do mikroekstrakcji fazy stałej (SPME).[2]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel aggregation pheromone,(1S, 4R)-p-menth-2-en-1-ol, of the ambrosia beetle, Platypus quercivorus (Coleoptera: Platypodidae)
Tokoro, Masahiko, et al.
Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute, 6, 49-57 (2007)
Michelle Groves Carlin, John Richard Dean
Forensic Applications of Gas Chromatography, 9-9 (2013)