Przejdź do
20351
ORBO™ 60 FLORISIL® oczyszczony/dezaktywowany (30/45), 100/50 mg
W,F,F (specially cleaned) separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
730,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
47131900
NACRES:
NB.21
730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
W,F,F (specially cleaned) separators
Quality Segment
agency
NIOSH 5503
product line
ORBO™
composition
Bed A, 100 mg , Bed B, 50 mg
packaging
pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
ORBO™ 60
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 75 mm
matrix
Florisil® magnesium silicate (purified/deactivated)
particle size
30-45 mesh
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
  • ORBO™ 60 FLORISIL® purified/deactivated (30/45), 100/50 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Legal Information
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203492004420033
description
W,F,F (specially cleaned) separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
description
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 90 mm, pkg of 50 ea
description
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea
description
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
composition
Bed A, 100 mg , Bed B, 50 mg
composition
Bed B, 50 mg , Bed A, 100 mg
composition
Bed B, 50 mg , Bed A, 100 mg
composition
Bed B, 75 mg , Bed A, 150 mg
material
W,F,F (specially cleaned) separators
material
W,W,W separators
material
W,W,W separators
material
W,W,W separators, silica gel
agency
NIOSH 5503
agency
OSHA 32,110, NIOSH 2546
agency
NIOSH 1614, OSHA 50,97
agency
NIOSH 2012
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 75 mm
O.D. × L
6 mm × 90 mm
O.D. × L
6 mm × 75 mm
O.D. × L
6 mm × 75 mm
particle size
30-45 mesh
particle size
-
particle size
20-40 mesh
particle size
20-40 mesh
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)