Przejdź do
20053
ORBO 615 Amberlite XAD®-7(15/50), 60/30 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
47131900
NACRES:
NB.21
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
W,W,W separators
Quality Segment
product line
Amberlite, ORBO
composition
Bed A, 60 mg , Bed B, 30 mg
packaging
pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
ORBO 615
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 75 mm
matrix
XAD-7
particle size
15-50 mesh
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
  • ORBO 615 Amberlite XAD®-7(15/50), 60/30 mg Rurka do desorpcji rozpuszczalników jest przeznaczona do pobierania próbek gazów i oparów.
  • Zawiera dwa złoża tego samego selektywnego adsorbentu oddzielone watą szklaną lub pianką.
  • Dwuwarstwowa lub dwuwarstwowa konstrukcja rurki pozwala na wychwycenie przebicia próbki w mniejszym złożu zapasowym.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203492036220358
description
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
description
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 90 mm, pkg of 50 ea
description
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea, for analyte group Vinyl acetate
description
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea, for analyte group MEK (methylethyl ketone)
composition
Bed A, 60 mg , Bed B, 30 mg
composition
Bed B, 50 mg , Bed A, 100 mg
composition
Bed B, 80 mg , Bed A, 160 mg
composition
Bed B, 80 mg , Bed A, 160 mg
material
W,W,W separators
material
W,W,W separators
material
W,F,F separators
material
W,F,F separators
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
packaging
pkg of 50 ea
packaging
pkg of 50 ea
packaging
pkg of 25 ea
packaging
pkg of 25 ea
particle size
15-50 mesh
particle size
-
particle size
-
particle size
20-45 mesh
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)