Przejdź do
20362
ORBO 92 Carboxen® 564 (20/45), 160/80 mg
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea, for analyte group Vinyl acetate
Synonim(y):
ORBO Carboxen-564 Tube
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
801,00 zł
Informacje o tej pozycji
EC Number:
231-153-3
UNSPSC Code:
47131900
NACRES:
NB.21
801,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
W,F,F separators
Quality Segment
agency
NIOSH 1453, OSHA 51
product line
ORBO
composition
Bed A, 160 mg , Bed B, 80 mg
packaging
pkg of 25 ea
manufacturer/tradename
ORBO 92
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 75 mm
matrix
Carboxen® 564 Carbon Molecular Sieve (CMS)
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for analyte group Vinyl acetate
General description
  • ORBO 92 Carboxen® 564 (20/45), 160/80 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Legal Information
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203582005320042
description
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea, for analyte group Vinyl acetate
description
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea, for analyte group MEK (methylethyl ketone)
description
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
description
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
composition
Bed B, 80 mg , Bed A, 160 mg
composition
Bed B, 80 mg , Bed A, 160 mg
composition
Bed A, 60 mg , Bed B, 30 mg
composition
Bed B, 50 mg , Bed A, 100 mg
material
W,F,F separators
material
W,F,F separators
material
W,W,W separators
material
W,W,W separators
agency
OSHA 51, NIOSH 1453
agency
NIOSH 2500
agency
-
agency
OSHA 56
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 75 mm
O.D. × L
6 mm × 75 mm
O.D. × L
6 mm × 75 mm
O.D. × L
6 mm × 75 mm
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)