20124
Chromosorb® W
AW, 80-100 mesh particle size, bottle of 100 g
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
opakowanie
bottle of 100 g
metody
gas chromatography (GC): suitable
powierzchnia
1.0-3.5 m2/g
wielkość cząstki
80-100 mesh
gęstość
0.21-0.27 g/mL at 25 °C
0.18 g/cm3 (loose weight)(lit.)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta