Kluczowe dokumenty
19135-U
Hamilton® needles for RN syringes
needle size 26 ga, needle L 51 mm (2 in.), bevel tip stainless steel needle (point style 2), for use with 250μL-10mL syringe
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
26 ga
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 7779-04
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
250-10000 μL
kompatybilność
for use with 250μL-10mL syringe
Opis ogólny
Igły 1363 do strzykawek RN to igły ze ściętą końcówką, zaprojektowane z myślą o optymalnej penetracji przegrody i zapobieganiu jej uszkodzeniu.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)