15101AST
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Guard Column
Column, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 1 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L88
opis
HPLC guard column
linia produktu
Astec®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Astec®
Parametry
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 1 mm
Matryca
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
vancomycin phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
200 Å
Zakres roboczy pH
3.5-7.0
metoda separacji
chiral
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)