Merck
19503
Hybriscan I kit
Candida albicans, suitable for clinical testing, environmental, food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Synonim(y):
Candida albicans HybriScanI, FastScan Candida albicans
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41171621
NACRES:
NA.85
Suitability:
Candida albicans
Manufacturer/tradename:
(HybriScan)
Application(s):
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
Technique(s):
microbe id | in situ hybridization: suitable
Storage temp.:
2-8°C
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
HybriScan I Candida albicans, suitable for microbiology
manufacturer/tradename
(HybriScan)
Quality Segment
technique(s)
microbe id | in situ hybridization: suitable
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Candida albicans
General description
Zestawy HybriScan I są przeznaczone do identyfikacji i potwierdzania wyników mikroorganizmów przy użyciu rRNA jako celu wykrywania. Kilku klientów używa go również do wykrywania mikroorganizmów w próbkach żywności, napojów i wody. Zasada działania opiera się na hybrydyzacji kanapkowej in situ z dwiema specyficznymi sondami. Ponieważ rRNA martwych komórek ulega degradacji w obecności RNazy, wykrywane są tylko żywe komórki. Każda komórka ma kilka tysięcy kopii rRNA, więc ani PCR, ani polimeraza nie są potrzebne do tej technologii, co oznacza, że ten test biologii molekularnej nie jest hamowany przez matrycę próbki.
Features and Benefits
  • Czułość (jtk/test): 1000
Legal Information
HybriScan is a trademark of ScanBec GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HybriScan I Candida albicans
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Szybkie badanie molekularne napojów, wody, ścieków i żywności pod kątem obecności mikroorganizmów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
19503-48TESTS04061835497164