Kluczowe dokumenty
13239E
Centrisart® I centrifugal ultrafiltration unit
MWCO 10 kDa
Wybierz wielkość
1 EA
431,00 zł
431,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
431,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104916
NACRES:
NB.24
431,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polystyrene housing
polystyrene outer tube
polysulfone membrane
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 12 tubes
producent / nazwa handlowa
Sartorius 13239E
Parametry
2000 × g max. force (fixed angle)
2500 × g max. force (swinging bucket)
powierzchnia filtracyjna
0.79 cm2
probówka zewnętrzna szer. × dł.
14 mm × 93 mm
rozmiar probówki
~15 mL
objętość robocza × objętość koncentratu
2.5 mL × 100
wielkość porów
10 kDa MWCO
Opis ogólny
  • Urządzenie do ultrafiltracji odśrodkowej1205 I jest idealne do oddzielania białek o małej objętości od substancji o niskiej masie cząsteczkowej w próbkach biologicznych.
  • Urządzenie działa w kierunku przeciwnym do siły odśrodkowej, co zapobiega przedwczesnemu zablokowaniu filtra.
  • To wszechstronne urządzenie jest wykorzystywane zarówno w rotorach o stałym kącie nachylenia, jak i w rotorach z wiadrem wahadłowym, które mieszczą standardowe probówki o pojemności 15 ml.
  • Produkt jest gromadzony w łatwo dostępnej rurce z wkładem pływającym.
Typical Performance: 2.5 mL sample filtered in 30-90 minutes.
Filters: cellulose triacetate or polysulfone.
Zastosowanie
  • Usuwanie białek z próbek krwi
  • Badania wiązania leków
  • Czyszczenie liposomów (lizatów komórkowych)
Informacje prawne
Centrisart is a registered trademark of Sartorius Stedim Biotech GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Agnieszka Smolinska et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 403(4), 947-959 (2012-03-08)
Because cerebrospinal fluid (CSF) is the biofluid which interacts most closely with the central nervous system, it holds promise as a reporter of neurological disease, for example multiple sclerosis (MScl). To characterize the metabolomics profile of neuroinflammatory aspects of this
Wenyi Zheng et al.
Scientific reports, 10(1), 1274-1274 (2020-01-29)
Selenocompounds (SeCs) are promising therapeutic agents for a wide range of diseases including cancer. The treatment results are heterogeneous and dependent on both the chemical species and the concentration of SeCs. Moreover, the mechanisms of action are poorly revealed, which most
Pedro M D S Abrantes et al.
Journal of microbiological methods, 169, 105815-105815 (2019-12-25)
Candida albicans and streptococci are amongst the most common fungal and bacterial organisms present in the oral cavity, with a growing body of evidence implicating C. albicans in increased caries severity and in the formation of the cariogenic biofilm. However