Kluczowe dokumenty
GE28-9322-93
Koncentratory odśrodkowe Vivaspin 6
polyethersulfone membrane
Synonim(y):
Koncentrator laboratoryjny, Koncentrator odśrodkowy, Koncentrator próbek
Wybierz wielkość
1 PKG
1420,00 zł
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104916
NACRES:
NB.24
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28932293
rozmiar probówki
15 mL
pojemność robocza
6 mL
wielkość porów
3 kDa MWCO
Opis ogólny
Ultrafiltracyjne kolumny wirówkowe Vivaspin są przeznaczone do szybkiego, niedenaturującego zatężania i odsalania białek i innych próbek biologicznych. Membranowe kolumny wirówkowe, takie jak Vivaspin, łączą zasadę wykluczania wielkości z wirowaniem, aby osiągnąć szybkie stężenie i wysoki odzysk docelowych biomolekuł w pojedynczej probówce. Górna komora zawierająca próbkę jest oddzielona od dolnej komory półprzepuszczalną membraną o odpowiedniej wartości MWCO wybranej w celu wykluczenia cząsteczek będących przedmiotem zainteresowania. Wirowanie jest stosowane w celu wypchnięcia rozpuszczalnika przez membranę, pozostawiając bardziej skoncentrowaną próbkę w górnej komorze. Konstrukcja kolumny Vivaspin umożliwia stosowanie protokołów jednoetapowego zatężania biomolekuł, szybkiego odzyskiwania próbek (protokół odwrotnego wirowania), odsalania i wymiany buforu.
Cechy i korzyści
  • Łatwość użycia: Jednoetapowe zatężanie próbki w pojedynczej probówce zapewnia minimalną obsługę próbki i mniejsze straty próbki, a także zgodność pH w szerokim zakresie - od pH 1 do 9.
  • Ochrona próbki: Opatentowana technologia Vivaspin dead-stop zapewnia, że próbki nie mogą być zatężane do sucha i umożliwia bezpośrednie odzyskiwanie koncentratu.
  • Łatwość użycia: Jednoetapowe zatężanie próbki w pojedynczej probówce, dla minimalnej obsługi próbki i zmniejszenia jej strat.
  • Wysokie prędkości przepływu: Minimalna blokada membrany dzięki pionowej konstrukcji membrany z polieterosulfonu (PES).
  • Minimalna adsorpcja białek: Dzięki poliwęglanowej konstrukcji probówki Vivaspin™.
  • Szeroki wybór: Koncentratory próbek Vivaspin są odpowiednie dla objętości próbek od 100 μL do 20 ml, z zakresem wartości odcięcia masy cząsteczkowej (MWCO) od Mr 3000 do 100 000.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C ()
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes troubleshooting strategies in purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
Ta strona opisuje strategie rozwiązywania problemów w oczyszczaniu białek znakowanych GST przy użyciu produktów Cytiva.
Protokoły
Zasady i dobre praktyki w zakresie przygotowywania próbek do Western blot z hodowli komórkowych i próbek tkanek.
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
Ta strona pokazuje, jak wykonać odsalanie próbki, wymianę buforu i zatężanie dla chromatografii powinowactwa znakowanych białek.