Merck
12792-U
Supelco
Metal Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase none, matrix 80/100 Porapak Q support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32110502
NACRES:
SB.54
Materiały
stainless steel column
producent / nazwa handlowa
Agilent
Parametry
0-250 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matryca
80/100 Porapak Q support
grupa aktywna macierzy
none phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with Agilent Configuration A
Opis ogólny
Kolumny z wypełnieniem wykonane ze stali nierdzewnej są zasadniczo stosowane, gdy stosowane są wyższe prędkości przepływu gazu nośnego, ponieważ mogą one wytrzymać podwyższone ciśnienie. Kolumny ze stali nierdzewnej są zwykle przemywane rozcieńczonym kwasem solnym, a następnie wodą z dodatkiem metanolu, acetonu, dichlorku metylenu i n-heksanu w celu usunięcia wszelkich produktów korozji i śladów środków smarnych.[1]
An economical metal column should be used for less demanding applications where the inertness of glass is not required. This column fits Agilent 5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).
Zastosowanie
Porapak Q zapakowany w kolumnę GC ze stali nierdzewnej może być użyty do eksperymentów redukcji utleniania w celu zaprojektowania odpowiednich miejsc powierzchniowych dla katalizatorów rutenowo-ceramicznych wspartych na graficie metodą kontrolowanego przygotowania.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Scientific Bases for the Preparation of Heterogeneous Catalysts.
Gaigneaux E.
Science, 751-752 (2010)
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Scott RPW.
Science, 102-108 (1997)