Merck
11825-U
Supelco
Coated GC Packing
phase 0.3% Carbowax 20M + 0.1% H3PO4, matrix 60/80 Carbopack C support, bottle of 15 g
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.54
opakowanie
bottle of 15 g
Parametry
60-200 °C temp. range
metody
gas chromatography (GC): suitable
Matryca
60/80 Carbopack C support
grupa aktywna macierzy
0.3% Carbowax 20M + 0.1% H3PO4 phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for analyte group C2-C5 acids
Opis ogólny
Wybór materiału powłoki opiera się na fazie stacjonarnej GC.
Ready-to-use coated packing for those wanting to pack their own columns.
Zastosowanie
Kolumna chromatografii gazowej wypełniona Carbopack C, Carbowax i H3PO4 została użyta do oznaczania octanu, maślanu i propionianu w płynie reaktora sprzęgania tlenowego / beztlenowego.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
42 FEASIBILITY OF SYNCHRONOUS AEROBIC/ANAEROBIC PROCESSES WITH A SINGLE UPFLOW SLUDGE BED SYSTEM.
Shen CF, et al.
Technology & Engineering, 386-387 (1997)
Analytical Measurements in Aquatic Environments.
Namiesnik J and Szefer P.
Science, 73-73 (2009)