Kluczowe dokumenty
2633601
Inlet Liner, Splitless Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115719
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Shimadzu 221-41444-01 (OEM)
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
kompatybilność
technique used for General purpose
Opis ogólny
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
- Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)