11324-U
Carboxen® Adsorbent
matrix Carboxen® 564, 20-45 mesh, pack of 144 × 290 mg
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
Carboxen®
Postać
powder
opakowanie
pack of 144 × 290 mg
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
~400 m2/g
macierz
Carboxen® 564
grupa aktywna macierzy
carbon
wielkość cząstki
20-45 mesh
wielkość porów
~0.13 cm3/g mesoporosity
~0.14 cm3/g macroporosity
~0.24 cm3/g microporosity
~6-9 Å pore diameter
gęstość
~0.61 g/mL (free fall density)
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Spherical
- Hard (ball pan hardness >98%)
- Stable up to 400°C
- High purity
- Easy to pack
- Stable over entire pH range
- Do not create backpressure
- High osmotic shock stability
- Tapered pore sizing (from macro- to meso- to micro-)
Inne uwagi
Przypis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta
Masz już ten produkt?
Produkty
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.
Syntetyczne węgle CMS oferują adsorbenty dostosowane do konkretnych zastosowań.