11021-U
Graphsphere™ Carbon Adsorbent
matrix Graphsphere™ 2016, 60-80 mesh, bottle of 10 g
Synonim(y):
adsorbent polimerowy, Tenax, 60-80 mesh
Wybierz wielkość
3040,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3040,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Graphsphere™ Adsorbent, matrix Graphsphere™ 2016, 60-80 mesh, bottle of 10 g
opis
Formally Carboxen® 1016
linia produktu
Carboxen®
Graphsphere™
Formularz
powder
opakowanie
bottle of 10 g
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
~75 m2/g
Matryca
Formally Carboxen® 1016
Graphsphere™ 2016
grupa aktywna macierzy
carbon
wielkość cząstki
60-80 mesh
wielkość porów
~0.34 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g microporosity
~0 Å pore diameter
gęstość
~0.41 g/mL (free fall density)
Zastosowanie
sample preparation
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Spherical (better packed bed performance than granular particles)
- Hard and non-friable (pack well, will not break)
- Used for molecules with an analyte size relative to C5-C12 n-alkanes
- Hydrophobic (can be used in high humidity environments)
Generally, SGPC adsorbents offer weaker relative adsorptive strength compared to carbon molecular sieve (CMS) adsorbents, and similar relative adsorptive strength compared to graphitized carbon black (GCB) adsorbents. Our Graphsphere™ products are a type of SGPC adsorbent. They are great alternatives to GCB adsorbents (which are granular and friable).
For more information about any of our specialty carbon adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/carbon
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.
Syntetyczne węgle CMS oferują adsorbenty dostosowane do konkretnych zastosowań.