Kluczowe dokumenty
10462
Supelco
Carbopack Carbon Adsorbent
matrix Carbopack Y, 60-80 mesh, bottle of 10 g
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
23201100
Nazwa produktu
Carbopack Adsorbent, matrix Carbopack Y, 60-80 mesh, bottle of 10 g
Formularz
granular
opakowanie
bottle of 10 g
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
~24 m2/g
Matryca
Carbopack Y
grupa aktywna macierzy
carbon
wielkość cząstki
60-80 mesh
wielkość porów
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g microporosity
~0 Å pore diameter
gęstość
~0.38 g/mL (free fall density)
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
1198 Y został użyty do oznaczania zanieczyszczeń pestycydami takimi jak alachlor, atrazyna, kaptan, formotion, lindan i fosalon w próbkach atmosferycznych.[1] 1198 Y został zmodyfikowany monomolekularną warstwą heptakis-(2,3,6-tri-O-metylo)-ß-cyklodekstryny i wykorzystany w chromatografii gazowej do badania wpływu wielkości i struktury przestrzennej cząsteczek adsorbatu na adsorpcję oparów organicznych.[2]
Adsorbent 2801/1198 może wytrzymać wysoką temperaturę wypalania bez utraty integralności mechanicznej i chemicznej. Ma wysokie powinowactwo do izoprenu i nie zatrzymuje znacznych ilości wody. Ponadto ma tendencję do proszkowania, jeśli jest zbyt ciasno upakowany.[3] Adsorbent 2801/1198 został użyty do ilościowego oznaczania śladowych ilości lotnych związków organicznych (LZO) w powietrzu.[4] Został on również wykorzystany do projektowania protokołów pobierania próbek na podstawie jego objętości retencji gazowych związków organicznych będących przedmiotem zainteresowania.[5]
A graphitized carbon black (GCB) can be non-porous or porous. The graphitization process results in a highly pure surface with great adsorption and desorption (if required) properties. Surface interactions depend solely on dispersion (London) forces. These particles are:
  • Granular
  • Friable
  • Used for molecules with an analyte size relative to C3-C20+ n-alkanes
  • Hydrophobic (can be used in high humidity environments)
Generally, GCB adsorbents offer weaker relative adsorptive strength compared to carbon molecular sieve (CMS) adsorbents, and similar relative adsorptive strength compared to spherical graphitized polymer carbon (SGPC) adsorbents. Our Carbopack products are a type of GCB adsorbent.
  • Particles are 40 mesh and smaller
  • Use 40/60 mesh to prevent channeling (if observed with a 20/40 mesh Carbotrap® adsorbent)
  • Use smaller mesh (60/80, 80/100, etc.) for all other applications
  • Use the smallest particle size available as long as the application can handle the pressure drop
For more information about any of our specialty carbon adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/carbon
Informacje prawne
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adsorption of organic vapors on the Carbopack Y carbon adsorbent modified with heptakis-(2, 3, 6-tri-O-methyl)-?-cyclodextrin.
Kudryashov SY, et al.
Russian Journal of Physical Chemistry A, 84 (3), 495-502 (2010)
Gas phase retention volume behavior of organic compounds on Carbotrap graphitized carbon.
Pankow JF.
Journal of Chromatography A, 547, 488-493 (1991)
Comparison of Tenax TA and Carbotrap for sampling and analysis of volatile organic compounds in air.
Rothweiler H, et al.
Atmospheric Environment, 25 (2), 231-235 (1991)
Plant Volatile Analysis.
Linskens HF and Jackson JF.
Modern Methods of Plant Analysis, 19, 54-56 (1997)
Li-Ming Yuan et al.
Analytical chemistry, 78(18), 6384-6390 (2006-09-15)
Single-walled carbon nanotubes (SWNTs) have high surface area, high adsorption ability, and nanoscale interactions. In this study, capillary columns including SWNTs, ionic liquid (IL), and IL + SWNTs for GC were prepared. The separation results showed that SWNTs possessed a